Stampa…
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55625-1G OR55625-250MG
APOSOR55625-1GEA 1520 EUR
APOSOR55625-1G APOSOR55625-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈BrNO₃S
Peso molecolare: 266,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18379741
CAS Number: 749253-03-0