Stampa…
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55621-100MG OR55621-250MG
APOSOR55621-100MGEA 1270 EUR
APOSOR55621-100MG APOSOR55621-250MG
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO·ClH
Peso molecolare: 177,672 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20483682
CAS Number: 251569-98-9