Stampa…
2-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: tert-Butyl (2-(bromomethyl)phenyl)carbamate
OR55620-1G OR55620-5G
APOSOR55620-1GEA 263 EUR
APOSOR55620-1G APOSOR55620-5G
2-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 96%
2-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₂
Peso molecolare: 286,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11616720
CAS Number: 166329-43-7
UN: 3261
ADR: 8,III