Stampa…
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: tert-Butyl (3-(bromomethyl)phenyl)carbamate
OR55617-1G OR55617-5G
APOSOR55617-1GEA 105 EUR
APOSOR55617-1G APOSOR55617-5G
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 95%
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₂
Peso molecolare: 286,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11974927
CAS Number: 118684-32-5
UN: 3261
ADR: 8,III