Stampa…
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR55611-1G OR55611-250MG
APOSOR55611-1GEA 720 EUR
APOSOR55611-1G APOSOR55611-250MG
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08692760
CAS Number: 84224-29-3