Stampa…
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55609-1G OR55609-250MG
APOSOR55609-1GEA 466 EUR
APOSOR55609-1G APOSOR55609-250MG
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid
Formula: C₁₅H₁₃ClO₃
Peso molecolare: 276,715 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664747
CAS Number: 149428-98-8