Stampa…
4-Propylphenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55608-1G OR55608-250MG OR55608-5G
APOSOR55608-1GEA 348 EUR
APOSOR55608-1G APOSOR55608-250MG APOSOR55608-5G
4-Propylphenacyl bromide
4-Propylphenacyl bromide
Formula: C₁₁H₁₃BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11131363
CAS Number: 64328-67-2
UN: 3261
ADR: 8,III