Stampa…
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55604-1G OR55604-250MG
APOSOR55604-1GEA 328 EUR
APOSOR55604-1G APOSOR55604-250MG
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇ClN₂
Peso molecolare: 166,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22628251
CAS Number: 152626-83-0