Stampa…
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55602-1G OR55602-250MG
APOSOR55602-1GEA 864 EUR
APOSOR55602-1G APOSOR55602-250MG
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole
Formula: C₁₀H₁₁BrN₂
Peso molecolare: 239,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31692108
CAS Number: 1683546-11-3