Stampa…
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-7-nitro-3,1-benzoxazine-2,4-dione
OR55588-1G OR55588-250MG OR55588-5G
APOSOR55588-1GEA 452 EUR
APOSOR55588-1G APOSOR55588-250MG APOSOR55588-5G
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride 95%
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride
Formula: C₉H₆N₂O₅
Peso molecolare: 222,154 g/mol
Punto di fusione: 203…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18432729
CAS Number: 73043-80-8