Stampa…
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55584-100MG OR55584-250MG
APOSOR55584-100MGEA 48 EUR
APOSOR55584-100MG APOSOR55584-250MG
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₅H₅ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619816
CAS Number: 117007-77-9