Stampa…
1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55583-1G OR55583-250MG
APOSOR55583-1GEA 430 EUR
APOSOR55583-1G APOSOR55583-250MG
1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO·ClH
Peso molecolare: 177,672 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28891506
CAS Number: 91324-28-6