2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide 0.5M in diethyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₁BrO₂Zn Flash Pt: –40 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00671971 CAS Number: 51656-70-3 UN: 1993 ADR: 3,I |