Stampa…
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol
OR55558-1G OR55558-500MG OR55558-5G
APOSOR55558-1GEA 268 EUR
APOSOR55558-1G APOSOR55558-500MG APOSOR55558-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₇BrO₂
Peso molecolare: 203,033 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18391434
CAS Number: 96911-26-1