Stampa…
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55555-1G OR55555-250MG
APOSOR55555-1GEA 655 EUR
APOSOR55555-1G APOSOR55555-250MG
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Formula: C₇H₅BrClNO₃
Peso molecolare: 266,477 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31653056
CAS Number: 2091142-75-3