Stampa…
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55549-1G OR55549-5G
APOSOR55549-1GEA 97.4 EUR
APOSOR55549-1G APOSOR55549-5G
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₄N
Peso molecolare: 230,907 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160150
CAS Number: 72648-12-5