Stampa…
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55547-100G OR55547-25G OR55547-5G
APOSOR55547-100GEA 337 EUR
APOSOR55547-100G APOSOR55547-25G APOSOR55547-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Punto di fusione: 183…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12767500
CAS Number: 1133123-02-0