Stampa…
2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
OR55545-1G OR55545-5G
APOSOR55545-1GEA 205 EUR
APOSOR55545-1G APOSOR55545-5G
2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
2-Chloro-4-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₁₀ClNO
Peso molecolare: 171,624 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213373
CAS Number: 247569-72-8
UN: 3259
ADR: 8,III