Stampa…
3-Bromo-4-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55535-1G OR55535-250MG
APOSOR55535-1GEA 1760 EUR
APOSOR55535-1G APOSOR55535-250MG
3-Bromo-4-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
3-Bromo-4-methoxybenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂O
Peso molecolare: 217,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30685009
CAS Number: 1831097-76-7