Stampa…
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate hydrochloride
OR5553-1G OR5553-250MG
APOSOR5553-1GEA 364 EUR
APOSOR5553-1G APOSOR5553-250MG
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formula: C₁₄H₂₀BNO₄·ClH
Peso molecolare: 313,585 g/mol
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659919
CAS Number: 850567-50-9