Stampa…
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR5552-1G OR5552-5G
APOSOR5552-1GEA 227 EUR
APOSOR5552-1G APOSOR5552-5G
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₀BClO₄
Peso molecolare: 310,581 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659929
CAS Number: 474709-76-7