Stampa…
7-Bromo-1-hydroxynaphthalene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromonaphthalen-1-ol
OR55517-1G OR55517-250MG
APOSOR55517-1GEA 447 EUR
APOSOR55517-1G APOSOR55517-250MG
7-Bromo-1-hydroxynaphthalene 95%
7-Bromo-1-hydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₇BrO
Peso molecolare: 223,066 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17012439
CAS Number: 91270-69-8