Stampa…
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-yl)methanol
OR55504-1G OR55504-5G
APOSOR55504-1GEA 183 EUR
APOSOR55504-1G APOSOR55504-5G
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene
Formula: C₁₄H₁₀Br₂O
Peso molecolare: 354,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384775
CAS Number: 74316-23-7