Stampa…
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55501-1G OR55501-250MG
APOSOR55501-1GEA 301 EUR
APOSOR55501-1G APOSOR55501-250MG
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Formula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16294695
CAS Number: 1159598-33-0