Stampa…
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55491-1G OR55491-5G
APOSOR55491-1GEA 161 EUR
APOSOR55491-1G APOSOR55491-5G
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₅S₂
Peso molecolare: 262,303 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28962763
CAS Number: 1845690-57-4