Stampa…

(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: Endo-9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol, (3-endo)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol

OR55481-1G OR55481-250MG
APOSOR55481-1GEA 1020 EUR
APOSOR55481-1G APOSOR55481-250MG
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Formula: C₁₅H₂₁NO
Peso molecolare: 231,333 g/mol
Punto di fusione: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00209918
CAS Number: 70243-51-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR