Stampa…
Methyl 2-iodo-3-methylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55476-1G OR55476-5G
APOSOR55476-1GEA 107 EUR
APOSOR55476-1G APOSOR55476-5G
Methyl 2-iodo-3-methylbenzoate 98%
Methyl 2-iodo-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Peso molecolare: 276,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12923249
CAS Number: 103441-60-7