Stampa…
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55474-1G OR55474-5G
APOSOR55474-1GEA 156 EUR
APOSOR55474-1G APOSOR55474-5G
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate
Formula: C₈H₆BrClO₂
Peso molecolare: 249,489 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780734
CAS Number: 933585-58-1