Stampa…
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55473-1G OR55473-250MG OR55473-5G
APOSOR55473-1GEA 250 EUR
APOSOR55473-1G APOSOR55473-250MG APOSOR55473-5G
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, grado tecnico
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₄Cl₄O
Peso molecolare: 257,929 g/mol
Punto di fusione: 27…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25460286
CAS Number: 14815-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III