Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55472-1G
OR55472-500MG
APOSOR55472-1GEA
510
EUR
APOSOR55472-1G
APOSOR55472-500MG
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Peso molecolare: 199.634 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17291841 CAS Number: 1340437-11-7 |