2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR55471-1G
OR55471-5G
APOSOR55471-1GEA
437
EUR
APOSOR55471-1G
APOSOR55471-5G
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid
Formula:
C₈H₈ClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD16852535 CAS Number: 64460-50-0 |