Stampa…
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55470-1G OR55470-250MG
APOSOR55470-1GEA 430 EUR
APOSOR55470-1G APOSOR55470-250MG
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅BrN₂
Peso molecolare: 233,064 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18633063
CAS Number: 1082674-24-5