Stampa…
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55468-1G OR55468-5G
APOSOR55468-1GEA 618 EUR
APOSOR55468-1G APOSOR55468-5G
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257155
CAS Number: 1256806-36-6