Stampa…
(2S)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55461-100MG OR55461-1G OR55461-250MG
APOSOR55461-100MGEA 139 EUR
APOSOR55461-100MG APOSOR55461-1G APOSOR55461-250MG
(2S)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
(2S)-2-(Methylamino)propan-1-ol
Formula: C₄H₁₁NO
Peso molecolare: 89,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367992
CAS Number: 40916-73-2
UN: 2735
ADR: 8,III