(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₁₁NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19218361 CAS Number: 184593-05-3 UN: 2735 ADR: 8,III |