Stampa…
5-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methoxybenzo[d]thiazole
OR55451-250MG OR55451-1G
APOSOR55451-250MGEA 292 EUR
APOSOR55451-250MG APOSOR55451-1G
5-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
5-Methoxy-1,3-benzothiazole
Formula: C₈H₇NOS
Peso molecolare: 165,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659660
CAS Number: 2942-14-5