Stampa…
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55450-1G OR55450-250MG
APOSOR55450-1GEA 655 EUR
APOSOR55450-1G APOSOR55450-250MG
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrIN₂O₂
Peso molecolare: 342,917 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31543536
CAS Number: 2090498-07-8