Stampa…
5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55448-250MG OR55448-1G
APOSOR55448-250MGEA 0 EUR
APOSOR55448-250MG APOSOR55448-1G
5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one 97%
5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one
Formula: C₈H₅ClO₂
Peso molecolare: 168,577 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842447
CAS Number: 28033-47-8