Stampa…
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55440-1G OR55440-5G
APOSOR55440-1GEA 90.2 EUR
APOSOR55440-1G APOSOR55440-5G
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂Cl₂
Peso molecolare: 304,794 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878188
CAS Number: 100191-20-6