Stampa…
2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55438-100MG OR55438-1G OR55438-500MG
APOSOR55438-100MGEA 139 EUR
APOSOR55438-100MG APOSOR55438-1G APOSOR55438-500MG
2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
Formula: C₄H₅ClN₄·ClH
Peso molecolare: 181,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31619570
CAS Number: 2227272-59-3