Stampa…
Methyl 1,2,3,9b-tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carboxylate 4-oxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55431-1G OR55431-250MG
APOSOR55431-1GEA 1020 EUR
APOSOR55431-1G APOSOR55431-250MG
Methyl 1,2,3,9b-tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carboxylate 4-oxide 95%
Methyl 1,2,3,9b-tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carboxylate 4-oxide
Formula: C₁₂H₁₃NO₃S
Peso molecolare: 251,302 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31629916
CAS Number: 2169310-99-8