Stampa…
1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55428-1G OR55428-250MG
APOSOR55428-1GEA 1020 EUR
APOSOR55428-1G APOSOR55428-250MG
1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide 95%
1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide
Formula: C₁₁H₁₀N₂OS
Peso molecolare: 218,275 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31629909
CAS Number: 2169310-98-7