Stampa…
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55426-1G OR55426-250MG
APOSOR55426-1GEA 1020 EUR
APOSOR55426-1G APOSOR55426-250MG
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide
Formula: C₁₀H₁₀BrNOS
Peso molecolare: 272,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31621090
CAS Number: 2169310-95-4