Stampa…
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55412-1G OR55412-250MG OR55412-5G
APOSOR55412-1GEA 353 EUR
APOSOR55412-1G APOSOR55412-250MG APOSOR55412-5G
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18389895
CAS Number: 130133-53-8