Stampa…
Methyl 2-amino-6-nitrobenzoate 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55411-1G OR55411-5G
APOSOR55411-1GEA 139 EUR
APOSOR55411-1G APOSOR55411-5G
Methyl 2-amino-6-nitrobenzoate 97+%
Methyl 2-amino-6-nitrobenzoate
Formula: C₈H₈N₂O₄
Peso molecolare: 196,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01851258
CAS Number: 57113-89-0