Stampa…
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Amino-6-nitrophenyl)methanol
OR55410-1G OR55410-5G OR55410-10G
APOSOR55410-1GEA 132 EUR
APOSOR55410-1G APOSOR55410-5G APOSOR55410-10G
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₈N₂O₃
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01664411
CAS Number: 98451-51-5