Stampa…
(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55400-250MG OR55400-1G
APOSOR55400-250MGEA 423 EUR
APOSOR55400-250MG APOSOR55400-1G
(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine 90%
(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine
Formula: C₄H₈N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17255308
CAS Number: 785760-73-8