Stampa…
(2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, N1-BOC protected 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2R,5S)-tert-Butyl 2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl (2R,5S)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
OR55395-1G OR55395-5G
APOSOR55395-1GEA 65.5 EUR
APOSOR55395-1G APOSOR55395-5G
(2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, N1-BOC protected 95+%
(2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, N1-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,305 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797728
CAS Number: 309915-46-6