Stampa…
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55391-250MG OR55391-1G
APOSOR55391-250MGEA 437 EUR
APOSOR55391-250MG APOSOR55391-1G
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol 97%
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08686736
CAS Number: 186393-31-7