Stampa…
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55390-100MG OR55390-250MG
APOSOR55390-100MGEA 0 EUR
APOSOR55390-100MG APOSOR55390-250MG
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane 95%
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane
Formula: C₅H₉BrO
Peso molecolare: 165,028 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30487877
CAS Number: 2044705-32-8